Läs mer
Tocris Bioscience™ 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18085782
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18085782
Brand: Tocris Bioscience™ 3698/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286). Potent NMDA antagonist, acts at glycine site
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt is a sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286), a potent antagonist at the glycine site of the NMDA receptor (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produkttyp 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 280.04
Inhibitorer 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
For Research Use Only