Läs mer
5,7-Dichlorokynurenic acid
Produktkod. 15413779
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413779 10 mg 10mg
15433779 50 mg 50mg
15423779 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61138.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 190908-40-8 | C10H7Cl2NO4 | 276.069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190908-40-8
Molekylformel C10H7Cl2NO4
Molekylvikt (g/mol) 276.069
MDL-nummer MFCD11045951
InChI-nyckel READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 23723057
IUPAC-namn 5,7-diklor-4-oxo-1H-kinolin-2-karboxylsyra;hydrat
LEDER C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
Färg Gult
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Soluble in dilute sodium hydroxide
Formel vikt 258.06
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.