Läs mer
5,7-dikloroquinolin-8-ol, Mikromol™
Produktkod. 17924386
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17924386 25 mg
17940726 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17924386 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0312.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5,7-diklorinolin-8-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
CAS 773-76-2
Analyt- eller komponentnamn 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H5 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP), Clioquinol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
LEDER Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
IUPAC-namn 5,7-dikloroquinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 214.05
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 212.9748 g/mol