missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Mikromol™

Produktkod. p-200131426
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17924386

Brand: Mikromol MM0312.020025

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5,7-Dichloroquinolin-8-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
CAS 773-76-2
Analyt- eller komponentnamn 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H5 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP), Clioquinol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
LEDER Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
IUPAC-namn 5,7-dichloroquinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 214.05
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 212.9748 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.