Läs mer
5,7-Difluoro-1-indanon, 97 %
Produktkod. 15440438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440438 5 g 5g
15430438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54002.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 84315-25-3 | C9H6F2O | 168,14 g/mol
5,7-Difluoro-1-indanon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5,7-Difluoro-1-indanon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Svårlösligt i vatten 0,081 g/L 25 C
.°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84315-25-3
Molekylformel C9H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 168.14
MDL-nummer MFCD09908161
InChI-nyckel XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-difluoro-1-indanone, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5,7-difluoro-2,3-dihydro, 5,7-difluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one,5,7-difluoro-2,3-dihydro, acmc-20a83k, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-indene-1-one
PubChem CID 11789595
IUPAC-namn 5,7-difluoro-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 5,7-Difluoro-1-indanone
Smältpunkt 81 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten 0,081 g/L 25 °C.
Formel vikt 168.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.