missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,7-Difluorochroman-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Difluorochroman-4-one |
| CAS | 844648-22-2 |
| Molekylformel | C9 H6 F2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5,7-Difluoro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 5,7-Difluoro-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Difluoro-3,4-dihydro-4H-chromen-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F2O2/c10-5-3-6(11)9-7(12)1-2-13-8(9)4-5/h3-4H,1-2H2 |
| LEDER | O=C1C=2C(F)=CC(F)=CC2OCC1 |
| IUPAC-namn | 5,7-difluoro-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.14 |
| Formel vikt | 184.034 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?