missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,7-Dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dihydro-5-methyl-6H-dibenz[b,d]azepin-6-one |
| CAS | 209984-30-5 |
| Molekylformel | C15H13NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-16-14-9-5-4-8-13(14)12-7-3-2-6-11(12)10-15(16)17/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(=O)Cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vikt | 223.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?