missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,7-Dihydroxy-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dihydroxy-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-4-one |
| CAS | 137571-73-4 |
| Molekylformel | C10H10O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-10(2)14-7-4-5(11)3-6(12)8(7)9(13)15-10/h3-4,11-12H,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)OC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vikt | 210.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?