Läs mer
5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricetin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O7/c16-7-3-8(17)14-9(18)5-12(22-13(14)4-7)6-1-10(19)15(21)11(20)2-6/h1-5,16-17,19-21H |
| Formel vikt | 302.0427 |