Läs mer
5,7-Dihydroxy-4'-metoxisoflavon, 98 %
Produktkod. 11330528
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330528 5 g 5g
11310528 250 mg 250mg
11320528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043853.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 491-80-5 | C16H12O5 | 284,27 g/mol
Det har förmodade fördelar i dietary cancerprofylax. Det har också visat sig hämma fettsyraamidhydrolas och fungera som agonist för PPARgamma, nukleär receptor som är aktuellt farmakologiskt mål för behandling av diabetes typ 2. Det fungerar som ett antineoplastiskt medel. Det är en selektiv agonist på ER-β östrogenreceptorer och kan ha kemopreventiv effekt mot bröstcancer. I linje med sin låga aktivitet på ER-α östrogenreceptorer, är den väsentligen fri från uterotrofisk aktivitet. Biochanin A är också en ligand för arylkolvätereceptorn (AhR). Det minskar arteriellt motstånd och förbättrar mikrocirkulationen, kanske via effekter på kalium- och/eller kalciumjonkanaler. Induktion av sulfotransferaser för xenobiotisk avgiftning har föreslagits som en mekanism för dess cancerförebyggande effekter. Det är en kväveoxidsyntasinhibitor och apoptosinducerare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-80-5
Molekylformel C16H12O5
Molekylvikt (g/mol) 284.27
MDL-nummer MFCD00006839
InChI-nyckel WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym biochanin a, biochanin, 4'-methylgenistein, 5,7-dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 5,7-dihydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, genistein 4-methyl ether, pratensol, biochanine a, 5,7-dihydrox-4'-methoxyisoflavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-4-methoxyphenyl
PubChem CID 5280373
ChEBI CHEBI:17574
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-3-(4-metoxifenyl)kromen-4-on
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone
Smältpunkt 210 °C till 213 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 278107
Löslighetsinformation Löslig i vatten (<1 mg/ml vid 25 °C), kloroform, metanol, DMSO (57 mg/ml vid 25 °C) och etanol (9 mg/ml vid 25 °C).
Formel vikt 284.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.