Läs mer
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one Monohydrate |
| CAS | 189251-57-8 |
| Molekylformel | C10H8O4 • H2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.181802 |
| Formel vikt | 210.0528 |