Läs mer
5,7-Dihydroxy-4-metylkumarin, 98 %
Produktkod. 11451888
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451888 1 g 1g
11461888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14528.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2107-76-8 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2107-76-8
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00016966
InChI-nyckel QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyllimetol, 4-methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, chembl12252, unii-vp62d4346m
PubChem CID 5354284
IUPAC-namn 5,7-dihydroxi-4-metylkromen-2-on
LEDER CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Smältpunkt 298°C to 300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 179133
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 192.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.