Läs mer
5,7-Dihydroxy 4-metylkumarin, TRC
Produktkod. 30012034
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012034 250 mg
30008178 500 mg
30010698 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012034 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449171250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2107-76-8
Molekylformel C10 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-4-metylchromen-2-one
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Formel vikt 192.0423