Läs mer
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine |
| CAS | 51647-90-6 |
| Molekylformel | C6 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O2/c10-4-3-5(11)9-2-1-7-6(9)8-4/h1-3,11H,(H,7,8,10) |
| LEDER | Oc1cc(O)n2ccnc2n1 |
| IUPAC-namn | imidazo[1,2-a]pyrimidine-5,7-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.12 |
| Formel vikt | 151.0382 |