Läs mer
5,7-Dimetoxikumarin, 98 %
Produktkod. 11490837
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490837 0.25 g 0.25g
11470837 1 g 1g
11480837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23226.01
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 487-06-9 | C11H10O4 | 206,197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-06-9
Molekylformel C11H10O4
Molekylvikt (g/mol) 206.197
MDL-nummer MFCD00006870
InChI-nyckel NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dimethoxycoumarin, citropten, limettin, citroptene, citraptene, limetin, 5,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 5,7-dimethoxy-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy, coumarin, 5,7-dimethoxy
PubChem CID 2775
IUPAC-namn 5,7-dimetoxikromen-2-on
LEDER COC1=CC(=C2C=CC(=O)OC2=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dimethoxycoumarin
Smältpunkt 146 °C till 149 °C
Kvantitet 0.25 g
Merck Index 14,5492
Formel vikt 206.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.