Läs mer
5,7-Dimetoxykumarin, TRC
Produktkod. 30386276
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30386276 100 mg
1 options
Produktkod. 30386276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD473703100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citropten
CAS 487-06-9
Molekylformel C11 H10 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987
InChI formel InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC-namn 5,7-dimetoxichromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 206.19
Formel vikt 206.0579