Läs mer
5,7-Dinitro-1H-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dinitro-1H-benzimidazole |
| CAS | 32046-80-3 |
| Molekylformel | C9 H8 Br N5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,6-Dinitro-1H-benzimidazole, 4,6(or 5,7)-Dinitro-benzimidazole, 4,6-Dinitro-1-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrN5/c10-7-5(15-9(11)12)1-2-6-8(7)14-4-3-13-6/h1-4H,(H4,11,12,15) |
| LEDER | NC(=N)Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| IUPAC-namn | 1-(5-bromoquinoxalin-6-yl)guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.097 |
| Formel vikt | 264.996 |