Läs mer
5,7-Dinitro-8-quinolinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dinitro-8-quinolinol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5N3O5/c13-9-7(12(16)17)4-6(11(14)15)5-2-1-3-10-8(5)9/h1-4,13H |
| Formel vikt | 235.0229 |