missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,7-Diphenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Diphenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 895764-31-5 |
| Molekylformel | C21H17N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17N3O2/c1-2-26-21(25)17-14-22-24-19(16-11-7-4-8-12-16)13-18(23-20(17)24)15-9-5-3-6-10-15/h3-14H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnn2c(cc(nc12)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | ethyl 5,7-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.38 |
| Formel vikt | 343.1321 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?