missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,7-Docosadiynoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Docosadiynoic Acid |
| CAS | 178560-65-1 |
| Molekylformel | C23 H38 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-15,20-22H2,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | tricosa-5,7-diynoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.55 |
| Formel vikt | 346.2872 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?