Läs mer
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Produktkod. 15474189
Change view
Kvantitet:
20 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474189 100 mg 100mg
15464189 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61624.MC
Request Bulk or Custom Format
En cyklooxygenas-, lipoxygenas- och cytokrom P450-hämmare
En cyklooxygenas-, lipoxygenas- och cytokrom P450-hämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-85-1
Molekylformel C20H24O2
Molekylvikt (g/mol) 296.41
MDL-nummer MFCD00036967
InChI-nyckel MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym etya, 5,8,11,14-eicosatetraynoic acid, octadehydroarachidonic acid, eicosatetranoic acid, opera_id_402, spectrum5_001952, d0g9ip, bml2-f04, 5,8,11,14-eicosatetraynoicacid, 5,8,11,14-icosatetraynoic acid #
PubChem CID 1780
IUPAC-namn icosa-5,8,11,14-tetraynoinsyra
LEDER CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Smältpunkt 81°C to 82°C
Färg Vitt
Linjär formel CH3(CH2)4(C≡CCH2)4CH2CH2CO2H
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1798411
Formel vikt 296.4
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.