missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanone Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanone Oxime |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33NO2/c1-5-9-11-13(7-3)15(17-19)16(18)14(8-4)12-10-6-2/h13-14,16,18-19H,5-12H2,1-4H3/b17-15+ |
| Formel vikt | 271.2511 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?