missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,8-Dihydro-1-naphthol (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,8-Dihydro-1-naphthol |
| CAS | 27673-48-9 |
| Molekylformel | C10 H10 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Naphthalenol, 5,8-dihydro-, 1-Naphthol, 5,8-dihydro- (6CI,8CI), 5,8-Dihydro-1-naphthalenol, 5,8-Dihydro-1-naphthol, 5,8-Dihydronaphthalen-1-ol, 5-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene, NSC 125584 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-3,5,7,11H,4,6H2 |
| LEDER | Oc1cccc2CC=CCc12 |
| IUPAC-namn | 5,8-dihydronaphthalen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vikt | 146.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?