Läs mer
5,8-Dioxo Psoralen, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5,8-Dioxo Psoralen |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H4O5/c12-7-2-1-5-8(13)6-3-4-15-10(6)9(14)11(5)16-7/h1-4H |
| Formel vikt | 216.0059 |