Läs mer
5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 65%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate |
| CAS | 10510-54-0 |
| Molekylformel | C18H15N3O3 |
| MDL-nummer | MFCD00013151 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | NC1=CC2=[O+]C3=C(C4=CC=CC=C4C(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.33 |
| Procent renhet | 65% |