Läs mer
5-a-Androstan-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5alpha-Androstan-17-one |
| CAS | 963-74-6 |
| Molekylformel | C19 H30 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 17-Oxo-5α-androstane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O/c1-18-11-4-3-5-13(18)6-7-14-15-8-9-17(20)19(15,2)12-10-16(14)18/h13-16H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCCC[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| IUPAC-namn | (5R,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.44 |
| Formel vikt | 274.2297 |