Läs mer
5-a-Cholestan-3-one, TRC
Produktkod. 30179963
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30179963 1 g
1 options
Produktkod. 30179963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4317331G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 566-88-1
Molekylformel C27 H46 O
Molekylvikt (g/mol) 386.65
Synonym 5α-Cholestan-3-one
IUPAC-namn (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholestan-3-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 386.3549