missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Acenaphthenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acenaphthenamine |
| CAS | 4657-93-6 |
| Molekylformel | C12H11N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Aminoacenaphthene, 1,2-Dihydro-5-acenaphthylenamine, NSC 137427 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5,13H2 |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=C1)CCC3=CC=C2N |
| IUPAC-namn | 1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vikt | 169.0891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?