Läs mer
5-Acetamido-2-aminobensoesyra, 97 %
Produktkod. 11327656
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327656 5 g 5g
11337656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11256.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 50670-83-2 | C9H10N2O3 | 194,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50670-83-2
Molekylformel C9H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00060120
InChI-nyckel GSOHXJQXAKNJES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetamidoanthranilic acid, 2-amino-5-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-amino, 5-acetylamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamidoanthranilicacid, acmc-209kp2, 5-acetylaminoanthanilic acid, 5-acetamido-2-aminobenzoicacid, 2-amino-5-acetaminobenzoic acid
PubChem CID 170890
IUPAC-namn 5-acetamido-2-aminobensoesyra
LEDER CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Smältpunkt ∽230°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2726882
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.