Läs mer
5-Acetamido-2-aminobenzoic acid, 97%
Produktkod. p-7045586
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11327656
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11256.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50670-83-2 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50670-83-2
Molekylformel C9H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00060120
InChI-nyckel GSOHXJQXAKNJES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetamidoanthranilic acid, 2-amino-5-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-amino, 5-acetylamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamidoanthranilicacid, acmc-209kp2, 5-acetylaminoanthanilic acid, 5-acetamido-2-aminobenzoicacid, 2-amino-5-acetaminobenzoic acid
PubChem CID 170890
IUPAC-namn 5-acetamido-2-aminobensoesyra
LEDER CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Smältpunkt ∽230°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2726882
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.