Läs mer
5-acetamido-2-hydroxyacetofenon, Mikromol™
Beskrivning
5-acetamido-2-hydroxyacetofenon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| CAS | 7298-67-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)acetamid |
| Visa mer |