Läs mer
5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11418957
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418957 10 g 10g
11428957 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20568.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4368-83-6
Molekylformel C9H8N2O5
Molekylvikt (g/mol) 224.172
MDL-nummer MFCD00035889
InChI-nyckel ZSHFMOUMOUOGKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetamido-2-nitrobenzoic acid, 5-acetylamino-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-nitro, 2-nitro-5-acetylaminobenzoic acid, 5-acetamido-2-nitrobenzoicacid, pubchem13220, acmc-209jv7, 5-acetamido-2-nitrobenzoic
PubChem CID 78076
ChEBI CHEBI:86569
LEDER CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid
Kvantitet 10 g
Formel vikt 224.17
Procent renhet 98%