Läs mer
5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonamide |
| CAS | 32327-48-3 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O3 S |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3S/c1-8(15)14-11-6-2-5-10-9(11)4-3-7-12(10)18(13,16)17/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | N-(5-sulfamoylnaphthalen-1-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.3 |
| Formel vikt | 264.0569 |