Läs mer
5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 52218-37-8 |
| Molekylformel | C12 H10 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO3S/c1-8(15)14-11-6-2-5-10-9(11)4-3-7-12(10)18(13,16)17/h2-7H,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-acetamidonaphthalene-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.73 |
| Formel vikt | 283.007 |