missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 116091-63-5 |
| Molekylformel | C10 H13 N O4 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vikt | 243.0565 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?