missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-acetoxi-7-bensyloxi Genistein 2,3,4-Triacetat-beta-D-glucopyranuronic syra metylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetoxy-7-benzyloxy Genistein 2,3,4-Triacetate-beta-D-glucopyranuronic Acid Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Acetoxy-7-benzyloxy Genistein 2,3,4-Triacetate-beta-D-glucopyranuronic Acid Methyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C37H34O15 |
| Synonym | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(4-(5-Acetoxy-7-(benzyloxy)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C37H34O15/c1-19(38)47-29-16-26(45-17-23-9-7-6-8-10-23)15-28-30(29)31(42)27(18-46-28)24-11-13-25(14-12-24)51-37-35(50-22(4)41)33(49-21(3)40)32(48-20(2)39)34(52-37)36(43)44-5/h6-16,18,32-35,37H,17H2,1-5H3/t32-,33-,34-,35+,37+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C1C2=C(OC(C)=O)C=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5O[C@@H](C(OC)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]5OC(C)=O)C=C4 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(4-(5-acetoxi-7-(bensyloxi)-4-oxo-4H-kromen-3-yl)fenoxi)-6-(metoxykarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?