Läs mer
5-acetoxi-7-bensyloxi Genistein 2,3,4-Triacetat-beta-D-glucopyranuronic syra metylester, TRC
Produktkod. 30318175
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318175 5 mg
30317028 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30318175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1648105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetoxy-7-benzyloxy Genistein 2,3,4-Triacetate-beta-D-glucopyranuronic Acid Methyl Ester
Analyt- eller komponentnamn 5-Acetoxy-7-benzyloxy Genistein 2,3,4-Triacetate-beta-D-glucopyranuronic Acid Methyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C37H34O15
Synonym (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(4-(5-Acetoxy-7-(benzyloxy)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate
InChI formel InChI=1S/C37H34O15/c1-19(38)47-29-16-26(45-17-23-9-7-6-8-10-23)15-28-30(29)31(42)27(18-46-28)24-11-13-25(14-12-24)51-37-35(50-22(4)41)33(49-21(3)40)32(48-20(2)39)34(52-37)36(43)44-5/h6-16,18,32-35,37H,17H2,1-5H3/t32-,33-,34-,35+,37+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C1C2=C(OC(C)=O)C=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5O[C@@H](C(OC)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]5OC(C)=O)C=C4
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(4-(5-acetoxi-7-(bensyloxi)-4-oxo-4H-kromen-3-yl)fenoxi)-6-(metoxykarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 718.66
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 718.19