missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Acetoxymethyl-2,3-dimethylpyridine N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetoxymethyl-2,3-dimethylpyridine N-oxide |
| CAS | 1159977-00-0 |
| Molekylformel | C10H13NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethyl-3-pyridinemethanol 3-Acetate 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-7-4-10(6-14-9(3)12)5-11(13)8(7)2/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)OCc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1 |
| IUPAC-namn | (5,6-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.0895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?