Läs mer
5-Acetoximetyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10752201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10752201 2 g 2g
10205500 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163400020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10551-58-3 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10551-58-3
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00003233
InChI-nyckel QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetoxymethyl-2-furaldehyde, 5-formylfuran-2-yl methyl acetate, 5-acetoxymethylfurfural, 5-acetoxymethyl furfural, 5-formylfurfuryl acetate, 5-formyl-2-furyl methyl acetate, unii-5hh6180xyd, 5-acetoxymethyl furfural amf, 2-furancarboxaldehyde, 5-acetyloxy methyl
PubChem CID 66349
IUPAC-namn (5-formylfuran-2-yl)metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1=CC=C(O1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52°C to 56°C
Färg Brun
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2 g
Beilstein 18, 15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.