Läs mer
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde |
| CAS | 10551-58-3 |
| Molekylformel | C8 H8 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Furancarboxaldehyde, 5-[(acetyloxy)methyl]-, 2-Furaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, acetate (6CI,7CI,8CI), 5-[(Acetyloxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde, (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-(Acetoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)furfural, 5-(Acetoxymethyl)furfuraldehyde, 5-Acetoxymethyl-2-furfural, 5-Formyl-2-furfuryl acetate, 5-Formyl-2-furylmethyl acetate, 5-Formylfurfuryl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCc1oc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | (5-formylfuran-2-yl)methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vikt | 168.0423 |