Läs mer
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic Acid |
| CAS | 90345-66-7 |
| Molekylformel | C8 H8 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O5/c1-5(9)12-4-6-2-3-7(13-6)8(10)11/h2-3H,4H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(=O)OCc1oc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-(acetyloxymethyl)furan-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vikt | 184.0372 |