Läs mer
5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Mikromol™
Beskrivning
5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 81732-48-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bambuterol Hydrochloride Imp. E (EP), Bambuterol Imp. E (EP), 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Bambuterol Hydrochloride Impurity E, Bambuterol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-8H,1-5H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [3-acetyl-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate |
| Visa mer |