Läs mer
5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan |
| CAS | 90843-31-5 |
| Molekylformel | C10H10O2 |
| MDL-nummer | MFCD00068033 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2OCCC2=C1)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Procent renhet | 95% |