Läs mer
5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479756
Change view
Kvantitet:
0.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479756 0.5 g 0.5g
11469756 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20265.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90843-31-5
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00068033
InChI-nyckel MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC-namn 1-(2,3-dihydro-l-bensofuran-5-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kokpunkt 120°C to 121°C (15 mmHg)
Kvantitet 0.5 g
Beilstein 131198
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%