missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5’-Acetyl-2’,3’-isopropylidene Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Acetyl-2',3'-isopropylidene Adenosine |
| CAS | 15888-38-7 |
| Molekylformel | C15 H19 N5 O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Acetyl-2,3-Isopropylidene Adenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5O5/c1-7(21)22-4-8-10-11(25-15(2,3)24-10)14(23-8)20-6-19-9-12(16)17-5-18-13(9)20/h5-6,8,10-11,14H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| IUPAC-namn | [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.34 |
| Formel vikt | 349.1386 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?