Läs mer
5-Acetyl-2-aminobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-2-aminobenzonitrile |
| CAS | 33720-71-7 |
| Molekylformel | C9H8N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4'-Amino-3'-cyanoacetophenone, 5-Acetyl-2-amino-benzonitrile, 5-Acetyl-anthranilonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O/c1-6(12)7-2-3-9(11)8(4-7)5-10/h2-4H,11H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(N)c(c1)C#N |
| IUPAC-namn | 5-acetyl-2-aminobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vikt | 160.0637 |