Läs mer
5-Acetyl-2-hydroxybenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10535754
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10535754 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10535754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01472EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 40187-51-7
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
InChI-nyckel LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
PubChem CID 198212
IUPAC-namn 5-acetyl-2-hydroxybenzamide
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 179.17