Läs mer
5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| CAS | 75637-30-8 |
| Molekylformel | C16H15NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO3/c1-11(18)13-7-8-15(14(9-13)16(17)19)20-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H2,17,19) |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-acetyl-2-phenylmethoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.3 |
| Formel vikt | 269.1052 |