Läs mer
5-Acetyl-2-propyl-1H-Imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-2-propyl-1H-Imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 144690-07-3 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Olmesartan Medoxomil Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O3/c1-4-6-8-12-9(7(3)14)10(13-8)11(15)16-5-2/h4-6H2,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 5-acetyl-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.26 |
| Formel vikt | 224.1161 |