Läs mer
5-acetyl-2-tiofenkarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768423 1 g 1g
10239352 250 mg 250mg
10002314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10768423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01240DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4565-29-1
Molekylformel C7H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 154.183
InChI-nyckel ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC-namn 5-acetyltiofen-2-karbaldehyd
LEDER CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 154.19
Procent renhet 97%